Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30238410 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
32 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
30238410 32 in paquete de 100
1 options
Código de producto. 30238410 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BWLT2A32
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Autoclavable Bowl Cover prevents microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Prevents microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Longitud (imperial) 32 in
Anchura (imperial) 32 in
Diámetro (imperial) 21 to 27 in.
Diámetro (métrico) 53 to 69 cm
Tipo de producto Cover
Longitud (métrico) 81.28 cm
Anchura (métrico) 81.28 cm