Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17798537 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 30 in
18 x 18 in
18 x 22 in
2 x 2 in
20 x 20 in
24 x 24 in
3 x 3 in
3 x 6 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 80 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
54 x 72 in
6 x 12 in
6 x 24 in
6 x 6 in
6 x 8 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
84 x 94 in
9 x 11 in
9 x 9 in
N.º por caja:
50
125
500
1000
2000
Conditionnement:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 50
paquete de 500
Code produit. Dimensiones (L x An) N.º por caja unitSize
17798537 36 x 36 in 500 paquete de 500
17748517 1,5 x 1,5 in 500 paquete de 500
17758517 2 x 2 in 500 paquete de 500
17768517 3 x 3 in 500 paquete de 500
17788517 3 x 6 in 500 paquete de 500
17798517 4 x 4 in 500 paquete de 500
17708527 5 x 5 in 2000 paquete de 2000
17718527 6 x 6 in 1000 paquete de 1000
17728527 6 x 8 in 1000 paquete de 1000
17738527 6 x 9 in 1000 paquete de 1000
17748527 6 x 12 in 1000 paquete de 1000
17758527 6 x 24 in 500 paquete de 500
17768527 7,5 x 7,5 in 1000 paquete de 1000
17788527 9 x 9 in 1000 paquete de 1000
17798527 9 x 11 in 500 paquete de 500
17708537 10 x 10 in 500 paquete de 500
17718537 12 x 12 in 1000 paquete de 1000
17738537 15 x 30 in 500 paquete de 500
17758537 18 x 22 in 500 paquete de 500
17768537 20 x 20 in 500 paquete de 500
17778537 24 x 24 in 500 paquete de 500
17788537 30 x 30 in 500 paquete de 500
17718547 40 x 80 in 50 paquete de 50
17728547 45 x 45 in 125 paquete de 125
17738547 48 x 48 in 125 paquete de 125
17748547 54 x 54 in 125 paquete de 125
17758547 54 x 72 in 125 paquete de 125
17778527 8 x 8 in 500 paquete de 500
17748537 18 x 18 in 500 paquete de 500
17778547 84 x 94 in 125 paquete de 125
30 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17798537
Marque: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET3636
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El envoltorio esterilizable en autoclave proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
  • Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Envasado en sala limpia controlada ISO 6
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Spécification
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo de producción farmacéutica
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 5.3 mm
Sin látex Sí
N.º por caja 500
Método de esterilización Vapor, EtO, Gamma, VHP
Intervalo de temperatura (imperial) <250°F
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 36 x 36 in
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91.4 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91.4 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.