Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 30 in
18 x 18 in
18 x 22 in
2 x 2 in
20 x 20 in
24 x 24 in
3 x 3 in
3 x 6 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 80 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
54 x 72 in
6 x 12 in
6 x 24 in
6 x 6 in
6 x 8 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
84 x 94 in
9 x 11 in
9 x 9 in
N.º por caja:
50
125
500
1000
2000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
- Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Envasado en sala limpia controlada ISO 6
- Diseñado para esterilización por vapor
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de producción farmacéutica |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 5.3 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction