Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización en autoclave 1422A DuPont™ Tyvek™
Código de producto. 17788527
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | N.º por caja | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17788527 | 9 x 9 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17748517 | 1,5 x 1,5 in | 500 | paquete de 500 |
| 17758517 | 2 x 2 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768517 | 3 x 3 in | 500 | paquete de 500 |
| 17788517 | 3 x 6 in | 500 | paquete de 500 |
| 17798517 | 4 x 4 in | 500 | paquete de 500 |
| 17708527 | 5 x 5 in | 2000 | paquete de 2000 |
| 17718527 | 6 x 6 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17728527 | 6 x 8 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17738527 | 6 x 9 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17748527 | 6 x 12 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17758527 | 6 x 24 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768527 | 7,5 x 7,5 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17798527 | 9 x 11 in | 500 | paquete de 500 |
| 17708537 | 10 x 10 in | 500 | paquete de 500 |
| 17718537 | 12 x 12 in | 1000 | paquete de 1000 |
| 17738537 | 15 x 30 in | 500 | paquete de 500 |
| 17758537 | 18 x 22 in | 500 | paquete de 500 |
| 17768537 | 20 x 20 in | 500 | paquete de 500 |
| 17778537 | 24 x 24 in | 500 | paquete de 500 |
| 17788537 | 30 x 30 in | 500 | paquete de 500 |
| 17798537 | 36 x 36 in | 500 | paquete de 500 |
| 17718547 | 40 x 80 in | 50 | paquete de 50 |
| 17728547 | 45 x 45 in | 125 | paquete de 125 |
| 17738547 | 48 x 48 in | 125 | paquete de 125 |
| 17748547 | 54 x 54 in | 125 | paquete de 125 |
| 17758547 | 54 x 72 in | 125 | paquete de 125 |
| 17778527 | 8 x 8 in | 500 | paquete de 500 |
| 17748537 | 18 x 18 in | 500 | paquete de 500 |
| 17778547 | 84 x 94 in | 125 | paquete de 125 |
Código de producto. 17788527
Marca: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET0909
Descripción
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
- Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Envasado en sala limpia controlada ISO 6
- Diseñado para esterilización por vapor
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de producción farmacéutica |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 5.3 mm |
| Sin látex | Sí |
| N.º por caja | 1000 |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, Gamma, VHP |
| Intervalo de temperatura (imperial) | <250°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | <125°C |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22.9 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22.9 cm |
| Tipo de producto | Sterilization Wrap |
| Mostrar más Mostrar menos |