Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 20 to 62 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200049740 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 in
20 x 36 in
24 x 20 in
24 x 24 in
28 x 28 in
28 x 30 in
28 x 36 in
28 x 50 in
30 x 20 in
30 x 30 in
32 x 20 in
32 x 24 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 24 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 20 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 in
44 x 20 in
44 x 42 in
46 x 20 in
46 x 26 in
46 x 36 in
48 x 20 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. 30020387
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK2020TD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 2.97 gal.
Capacidad (métrico) 11.2 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 20 x 20 in
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 51 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Tipo de producto Autoclave Bag