Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 20 to 62 in. Wide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 20 to 62 in. Wide
Código de producto. 30020213
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 in
20 x 36 in
24 x 20 in
24 x 24 in
28 x 28 in
28 x 30 in
28 x 36 in
28 x 50 in
30 x 20 in
30 x 30 in
32 x 20 in
32 x 24 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 24 in
36 x 36 in
38 x 38 in
40 x 20 in
40 x 24 in
40 x 40 in
42 x 36 in
44 x 20 in
44 x 42 in
46 x 20 in
46 x 26 in
46 x 36 in
48 x 20 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
72 x 36 in
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
| Product Code. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020213 | 32 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020387 | 20 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020283 | 20 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020314 | 24 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020273 | 24 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020241 | 28 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020223 | 28 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020201 | 28 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020159 | 28 x 50 in | paquete de 125 |
| 30020320 | 30 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020319 | 30 x 30 in | paquete de 250 |
| 30020070 | 32 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020370 | 32 x 28 in | paquete de 250 |
| 30020308 | 32 x 32 in | paquete de 250 |
| 30020084 | 34 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020189 | 34 x 34 in | paquete de 250 |
| 30020295 | 36 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020386 | 36 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020185 | 36 x 36 in | paquete de 250 |
| 30020050 | 38 x 38 in | paquete de 125 |
| 30020026 | 40 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020008 | 40 x 24 in | paquete de 250 |
| 30020016 | 40 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020362 | 42 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020164 | 44 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020325 | 44 x 42 in | paquete de 125 |
| 30020183 | 46 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020390 | 46 x 26 in | paquete de 250 |
| 30020288 | 46 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020300 | 48 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020025 | 48 x 24 in | paquete de 250 |
| 30019993 | 48 x 32 in | paquete de 125 |
| 30019992 | 48 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020093 | 48 x 48 in | paquete de 125 |
| 30020153 | 50 x 44 in | paquete de 125 |
| 30020155 | 50 x 48 in | paquete de 125 |
| 30019998 | 50 x 62 in | paquete de 125 |
| 30020257 | 60 x 40 in | paquete de 125 |
| 30020059 | 60 x 60 in | paquete de 100 |
| 30020169 | 64 x 36 in | paquete de 125 |
| 30020112 | 64 x 48 in | paquete de 100 |
| 30020069 | 72 x 36 in | paquete de 125 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 30020213
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK2432TD
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Cierre de cordón |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Dimensiones (L x An) | 32 x 24 in |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 81 cm |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Show More Show Less |