Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020238 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 3 in
1 x 2 in
3 x 2 in
3 x 4 in
4 x 2 in
4 x 4 in
4 x 9 in
5 x 1 in
5 x 2 in
5 x 3 in
5 x 5 in
6 x 1 in
6 x 2 in
6 x 3 in
6 x 5 in
7 x 1 in
7 x 2 in
8 x 1 in
8 x 2 in
8 x 3 in
8 x 5 in
9 x 2 in
9 x 3 in
9 x 5 in
10 x 2 in
10 x 3 in
10 x 4 in
10 x 5 in
11 x 1 in
11 x 2 in
11 x 5 in
12 x 2 in
12 x 3 in
12 x 5 in
13 x 2 in
14 x 3 in
15 x 5 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
28 x 4 in
Dimensione della confezione:
paquete de 250
paquete de 500
Codice prodotto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020238 13 x 2 in paquete de 500
30020182 1 x 2 in paquete de 500
30020022 2,5 x 3 in paquete de 500
30020192 3 x 2 in paquete de 500
30020276 3 x 4 in paquete de 500
30020228 4 x 2 in paquete de 500
30020279 4 x 4 in paquete de 500
30020167 4 x 9 in paquete de 500
30020216 5 x 1 in paquete de 500
30020086 5 x 2 in paquete de 500
30020087 5 x 3 in paquete de 500
30020210 5 x 5 in paquete de 250
30020368 6 x 1 in paquete de 500
30020098 6 x 2 in paquete de 500
30020181 6 x 3 in paquete de 500
30020195 6 x 5 in paquete de 250
30020311 7 x 1 in paquete de 500
30020329 7 x 2 in paquete de 500
30020035 8 x 1 in paquete de 500
30020337 8 x 2 in paquete de 500
30020237 8 x 3 in paquete de 500
30020253 8 x 5 in paquete de 250
30019995 9 x 2 in paquete de 500
30020234 9 x 3 in paquete de 500
30020076 9 x 5 in paquete de 250
30020173 10 x 2 in paquete de 500
30020151 10 x 3 in paquete de 250
30020215 10 x 4 in paquete de 500
30020178 10 x 5 in paquete de 250
30020088 11 x 1 in paquete de 500
30020265 11 x 2 in paquete de 500
30020268 11 x 5 in paquete de 250
30020067 12 x 2 in paquete de 250
30020003 12 x 3 in paquete de 500
30020042 12 x 5 in paquete de 250
30020340 14 x 3 in paquete de 250
30020073 15 x 5 in paquete de 250
30020027 18 x 4 in paquete de 250
30020360 25 x 4 in paquete de 250
30020012 26 x 4 in paquete de 250
30020247 28 x 4 in paquete de 250
41 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30020238
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK0213TD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifica
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 26 oz
Capacidad (métrico) 769 mL
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 13 x 2 in
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.