Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020215 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 3 in
1 x 2 in
3 x 2 in
3 x 4 in
4 x 2 in
4 x 4 in
4 x 9 in
5 x 1 in
5 x 2 in
5 x 3 in
5 x 5 in
6 x 1 in
6 x 2 in
6 x 3 in
6 x 5 in
7 x 1 in
7 x 2 in
8 x 1 in
8 x 2 in
8 x 3 in
8 x 5 in
9 x 2 in
9 x 3 in
9 x 5 in
10 x 2 in
10 x 3 in
10 x 4 in
10 x 5 in
11 x 1 in
11 x 2 in
11 x 5 in
12 x 2 in
12 x 3 in
12 x 5 in
13 x 2 in
14 x 3 in
15 x 5 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
28 x 4 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 30020215
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK0410TD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 30 oz
Capacidad (métrico) 887 mL
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 10 x 4 in
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Tipo de producto Autoclave Bag