Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
Código de producto. 30020073
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 3 in
1 x 2 in
3 x 2 in
3 x 4 in
4 x 2 in
4 x 4 in
4 x 9 in
5 x 1 in
5 x 2 in
5 x 3 in
5 x 5 in
6 x 1 in
6 x 2 in
6 x 3 in
6 x 5 in
7 x 1 in
7 x 2 in
8 x 1 in
8 x 2 in
8 x 3 in
8 x 5 in
9 x 2 in
9 x 3 in
9 x 5 in
10 x 2 in
10 x 3 in
10 x 4 in
10 x 5 in
11 x 1 in
11 x 2 in
11 x 5 in
12 x 2 in
12 x 3 in
12 x 5 in
13 x 2 in
14 x 3 in
15 x 5 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
28 x 4 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020073 | 15 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020182 | 1 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020022 | 2,5 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020192 | 3 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020276 | 3 x 4 in | paquete de 500 |
| 30020228 | 4 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020279 | 4 x 4 in | paquete de 500 |
| 30020167 | 4 x 9 in | paquete de 500 |
| 30020216 | 5 x 1 in | paquete de 500 |
| 30020086 | 5 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020087 | 5 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020210 | 5 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020368 | 6 x 1 in | paquete de 500 |
| 30020098 | 6 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020181 | 6 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020195 | 6 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020311 | 7 x 1 in | paquete de 500 |
| 30020329 | 7 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020035 | 8 x 1 in | paquete de 500 |
| 30020337 | 8 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020237 | 8 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020253 | 8 x 5 in | paquete de 250 |
| 30019995 | 9 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020234 | 9 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020076 | 9 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020173 | 10 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020151 | 10 x 3 in | paquete de 250 |
| 30020215 | 10 x 4 in | paquete de 500 |
| 30020178 | 10 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020088 | 11 x 1 in | paquete de 500 |
| 30020265 | 11 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020268 | 11 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020067 | 12 x 2 in | paquete de 250 |
| 30020003 | 12 x 3 in | paquete de 500 |
| 30020042 | 12 x 5 in | paquete de 250 |
| 30020238 | 13 x 2 in | paquete de 500 |
| 30020340 | 14 x 3 in | paquete de 250 |
| 30020027 | 18 x 4 in | paquete de 250 |
| 30020360 | 25 x 4 in | paquete de 250 |
| 30020012 | 26 x 4 in | paquete de 250 |
| 30020247 | 28 x 4 in | paquete de 250 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30020073
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK0515TD
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Cierre de cordón |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Dimensiones (L x An) | 15 x 5 in |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Mostrar más Mostrar menos |