Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020262 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
11 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
2 x 2 in
20 x 20 in
22 x 18 in
24 x 24 in
3 x 3 in
30 x 15 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 40 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
6 x 6 in
7,5 x 7,5 in
72 x 54 in
8 x 8 in
80 x 40 in
9 x 9 in
Unit Size:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
30020262 40 x 40 in paquete de 250
30020274 1,5 x 1,5 in paquete de 500
30020310 2 x 2 in paquete de 500
30020138 3 x 3 in paquete de 500
30020161 4 x 4 in paquete de 500
30020366 5 x 5 in paquete de 2000
30020389 6 x 6 in paquete de 1000
30020041 7,5 x 7,5 in paquete de 1000
30020009 8 x 8 in paquete de 500
30020113 9 x 9 in paquete de 1000
30020315 10 x 10 in paquete de 500
30020318 11 x 9 in paquete de 500
30020227 12 x 12 in paquete de 1000
30020165 15 x 15 in paquete de 1000
30020297 18 x 18 in paquete de 500
30020365 20 x 20 in paquete de 500
30020281 22 x 18 in paquete de 500
30020127 24 x 24 in paquete de 500
30020094 30 x 15 in paquete de 500
30020117 30 x 30 in paquete de 500
30020010 36 x 36 in paquete de 500
30020221 45 x 45 in paquete de 125
30020261 48 x 48 in paquete de 125
30020285 54 x 54 in paquete de 125
30020220 72 x 54 in paquete de 125
30020249 80 x 40 in paquete de 50
26 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30020262
Brand: Keystone Cleanroom Products 70TK4040
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El envoltorio esterilizable en autoclave proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
  • Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Envasado en sala limpia controlada ISO 6
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 40 x 40 in
Longitud (imperial) 40 in
Longitud (métrico) 102 cm
Anchura (imperial) 40 in
Anchura (métrico) 102 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap