Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020165 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
11 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
2 x 2 in
20 x 20 in
22 x 18 in
24 x 24 in
3 x 3 in
30 x 15 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 40 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
6 x 6 in
7,5 x 7,5 in
72 x 54 in
8 x 8 in
80 x 40 in
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020165 15 x 15 in paquete de 1000
30020274 1,5 x 1,5 in paquete de 500
30020310 2 x 2 in paquete de 500
30020138 3 x 3 in paquete de 500
30020161 4 x 4 in paquete de 500
30020366 5 x 5 in paquete de 2000
30020389 6 x 6 in paquete de 1000
30020041 7,5 x 7,5 in paquete de 1000
30020009 8 x 8 in paquete de 500
30020113 9 x 9 in paquete de 1000
30020315 10 x 10 in paquete de 500
30020318 11 x 9 in paquete de 500
30020227 12 x 12 in paquete de 1000
30020297 18 x 18 in paquete de 500
30020365 20 x 20 in paquete de 500
30020281 22 x 18 in paquete de 500
30020127 24 x 24 in paquete de 500
30020094 30 x 15 in paquete de 500
30020117 30 x 30 in paquete de 500
30020010 36 x 36 in paquete de 500
30020262 40 x 40 in paquete de 250
30020221 45 x 45 in paquete de 125
30020261 48 x 48 in paquete de 125
30020285 54 x 54 in paquete de 125
30020220 72 x 54 in paquete de 125
30020249 80 x 40 in paquete de 50
26 options
Código de producto. 30020165
Marca: Keystone Cleanroom Products 70TK1515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El envoltorio esterilizable en autoclave proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
Los envoltorios esterilizables en autoclave Tyvek™ son transpirables y proporcionan una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización con vapor.
  • Sin pelusa (tambor Helmke) significa que no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Envasado en sala limpia controlada ISO 6
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 15 x 15 in
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap