Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020373 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9,5 x 12 in
12 x 2 in
12 x 12 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
26 x 24 in
27 x 12 in
28 x 44 in
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 12 in
36 x 24 in
36 x 30 in
36 x 36 in
40 x 12 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
46 x 12 in
48 x 12 in
48 x 24 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 32 in
54 x 50 in
60 x 36 in
62 x 10 in
62 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020373 27 x 12 in paquete de 250
30020294 9,5 x 12 in paquete de 250
30020126 12 x 2 in paquete de 500
30020072 12 x 12 in paquete de 250
30020064 15 x 10 in paquete de 250
30020078 16 x 12 in paquete de 250
30020106 18 x 12 in paquete de 250
30020077 18 x 14 in paquete de 250
30020090 20 x 20 in paquete de 250
30020336 24 x 16 in paquete de 250
30020250 24 x 20 in paquete de 250
30020168 24 x 24 in paquete de 250
30020130 26 x 24 in paquete de 250
30020345 28 x 44 in paquete de 250
30020346 30 x 10 in paquete de 250
30020110 30 x 18 in paquete de 250
30020351 30 x 20 in paquete de 250
30020344 32 x 12 in paquete de 250
30020053 36 x 24 in paquete de 250
30019999 36 x 30 in paquete de 250
30020260 36 x 36 in paquete de 250
30020023 40 x 12 in paquete de 250
30020049 40 x 20 in paquete de 250
30020316 42 x 24 in paquete de 250
30020267 42 x 42 in paquete de 125
30020359 46 x 12 in paquete de 250
30020032 48 x 12 in paquete de 250
30020322 48 x 24 in paquete de 250
30020282 48 x 36 in paquete de 125
30020206 48 x 48 in paquete de 125
30020246 50 x 32 in paquete de 250
30020269 54 x 50 in paquete de 100
30020157 60 x 36 in paquete de 125
30020043 62 x 10 in paquete de 250
30020079 62 x 24 in paquete de 250
35 options
Código de producto. 30020373
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK1227
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1421B Tyvek™ Autoclave Bag designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts.
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 8.8 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.13 mm
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Dimensiones (L x An) 27 x 12 in
Longitud (imperial) 27 in
Longitud (métrico) 69 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Tipo de producto Autoclave Bag