Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9,5 x 12 in
12 x 2 in
12 x 12 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
26 x 24 in
27 x 12 in
28 x 44 in
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 12 in
36 x 24 in
36 x 30 in
36 x 36 in
40 x 12 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
46 x 12 in
48 x 12 in
48 x 24 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 32 in
54 x 50 in
60 x 36 in
62 x 10 in
62 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0.13 mm |
| Cantidad | 250 Pk. |
| Mostrar más |