Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 in
500 ft x 12 in
500 ft x 15 in
500 ft x 16 in
500 ft x 24 in
500 ft x 28 in
500 ft x 2 in
500 ft x 30 in
500 ft x 4 in
500 ft x 8 in
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
- Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para usar con un sellador térmico
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Mostrar más |