Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020150 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 in
500 ft x 12 in
500 ft x 15 in
500 ft x 16 in
500 ft x 24 in
500 ft x 28 in
500 ft x 2 in
500 ft x 30 in
500 ft x 4 in
500 ft x 8 in
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020150 500 ft x 16 in paquete de 500
30020013 500 ft x 2 in paquete de 500
30020063 500 ft x 4 in paquete de 500
30020121 500 ft x 8 in paquete de 500
30020146 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
30020147 500 ft x 30 in paquete de 500
30020204 500 ft x 12 in paquete de 500
30020231 500 ft x 10 in paquete de 500
30020243 500 ft x 24 in paquete de 500
30020245 500 ft x 28 in paquete de 500
30020280 500 ft x 15 in paquete de 500
30020289 500 ft x 40 pulg. paquete de 500
30020331 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
30020358 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
14 options
Código de producto. 30020150
Marca: Keystone Cleanroom Products 60160STK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization.
  • El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 500 ft x 16 in
Longitud (imperial) 500 ft.
Longitud (métrico) 152 m
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 41 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap