Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020147 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 ft x 10 in
500 ft x 12 in
500 ft x 15 in
500 ft x 16 in
500 ft x 24 in
500 ft x 28 in
500 ft x 2 in
500 ft x 30 in
500 ft x 4 in
500 ft x 8 in
500 ft x 3 pulg.
500 ft x 40 pulg.
500 ft x 5 pulg.
500 ft x 6 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020147 500 ft x 30 in paquete de 500
30020013 500 ft x 2 in paquete de 500
30020063 500 ft x 4 in paquete de 500
30020121 500 ft x 8 in paquete de 500
30020146 500 ft x 3 pulg. paquete de 500
30020150 500 ft x 16 in paquete de 500
30020204 500 ft x 12 in paquete de 500
30020231 500 ft x 10 in paquete de 500
30020243 500 ft x 24 in paquete de 500
30020245 500 ft x 28 in paquete de 500
30020280 500 ft x 15 in paquete de 500
30020289 500 ft x 40 pulg. paquete de 500
30020331 500 ft x 5 pulg. paquete de 500
30020358 500 ft x 6 pulg. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 30020147 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 60300STK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization.
  • El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
  • Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
  • Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
  • Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para usar con un sellador térmico
  • hidrófobos
  • Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 500 ft x 30 in
Longitud (imperial) 500 ft.
Anchura (imperial) 30 in
Tipo de producto Sterilization Wrap