Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30020388 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81,3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
30020388 102 cm paquete de 50
30020149 51 cm paquete de 500
30020100 61 cm paquete de 500
30020131 66 cm paquete de 500
30020188 76 cm paquete de 500
30020115 81,3 cm paquete de 100
30020233 91 cm paquete de 100
30020353 97 cm paquete de 100
30020092 107 cm paquete de 50
30020383 112 cm paquete de 50
30020085 117 cm paquete de 50
30020174 122 cm paquete de 50
30020004 127 cm paquete de 50
30020019 132,1 cm paquete de 50
30020196 137 cm paquete de 50
30020156 142 cm paquete de 50
30020328 152 cm paquete de 50
30019996 183 cm paquete de 50
30020034 229 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 30020388 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BCTK40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón None
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,3 mil
Longitud (imperial) 40 in
Anchura (imperial) 40 in
Tipo de producto Cover
Longitud (métrico) 102 cm
Anchura (métrico) 102 cm
Grosor (métrico) 0.13 mm