missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody (CPTC-SFN-2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08214CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
Especificaciones
| 14-3-3 sigma/Stratifin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS | |
| Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Phospho Specific | |
| 2810 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| CPTC-SFN-2 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido