missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 14-3-3 sigma Polyclonal Antibody

Código de producto. 13257368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13257368 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13257368

Marca: Invitrogen™ PA523507

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The amino acid sequence used as immunogen for the antibody is 100% homologous in White-cheeked Gibbon, and 89% in Opossum.

This gene encodes a cell cycle checkpoint protein. The encoded protein binds to translation and initiation factors and functions as a regulator of mitotic translation. In response to DNA damage this protein plays a role in preventing DNA errors during mitosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 sigma
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica SFN
N.º de referencia del gen P31947, Q0VC36
Alias de gen 14-3-3 protein sigma; 14-3-3 sigma; 14-3-3 sigma protein; 14-3-3sigma; epithelial cell marker protein 1; Er; HGNC:10773; HME1; Mkrn3; Mme1; SFN; Stratifin; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide; Ywhas
Símbolos de los genes SFN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 120-170 of human 14-3-3 sigma.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100057082, 2810, 487351, 528453
Especies diana Human, Canine, Monkey, Bovine, Horse, Amphibian, Marsupial
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.