missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
14-3-3 epsilon Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | 14-3-3 epsilon |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18643472
|
Novus Biologicals
NBP2-97726-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18629893
|
Novus Biologicals
NBP2-97726-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
14-3-3 epsilon Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| 14-3-3 epsilon | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Lipid and Metabolism | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 7531 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 14-3-3 epsilon, 14-3-3 protein epsilon, FLJ45465, FLJ53559,14-3-3E, KCIP-1, MDCR, MDS, mitochondrial import stimulation factor L subunit, protein kinase C inhibitor protein-1, tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilonpolypeptide | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human 14-3-3 epsilon fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto