missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 epsilon Antibody (02) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166321 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30166321 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326078JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

14-3-3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 epsilon in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 epsilon
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 14-3-3 epsilon, 14-3-3 protein epsilon, FLJ45465, FLJ53559,14-3-3E, KCIP-1, MDCR, MDS, mitochondrial import stimulation factor L subunit, protein kinase C inhibitor protein-1, tyrosine 3/tryptophan 5 -monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilonpolypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 epsilon (Accession#: NP_006752.1; Met1-Gln255).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7531
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.