Learn More
Fisherbrand™ Quemador de derivación de gases propano y butano licuados de 13 mm
Código de producto. 12561387 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12561387 13 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12561387
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora una llave de paso de control de gases y una llama de encendido piloto.
  • Todas las piezas están chapadas en níquel
  • Se suministra con regulador de aire
  • Acabado de latón natural también disponible
  • Los gases licuados suelen alcanzar temperaturas ligeramente inferiores a las obtenidas con el gas natural, siendo el intervalo de 850 ° a 950°C
  • Diseñado para trabajar con 35 milibares de propano y 28 milibares de butano
  • Chorros sellados con compuesto de unión debido a la naturaleza de búsqueda de gas licuado
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de gas natural
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 124 mm
Incluye Llave de paso de control de gases, llama de encendido piloto
Temperatura máxima 950°C
Peso (métrico) 5 kg