Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 13mm
Descripción
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y un acabado de rosca 13-425, y están disponibles en las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
- El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales con cierre de rosca de 13-425 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 4 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Volumen residual (métrico) | <800 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.