Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 13mm
Descripción
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y un acabado de rosca 13-425, y están disponibles en las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (carrusel Wisp de 48 posiciones)
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la compatibilidad de los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales de rosca 13-425 |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 4,0 mL |
| N.° por paquete | 500 |
| Volumen residual (métrico) | <800 μL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.