Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas transparentes certificadas de 13 mm, viales de vidrio transparente de 4 ml con cierres de PTFE/silicona unidos
Descripción
These 13mm vials are 4mL, 15x45mm vials with 13-425 thread finish. Thermo Scientific™ National™ brand vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- El inserto de punto de precisión minimiza la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
- Jasco™
- PerkinElmer™
- Shimadzu™
- Varian™
- Waters™
*Consulte el catálogo de columnas y consumibles Thermo Scientific para obtener información sobre la compatibilidad con el muestreador automático.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit certificado de viales de vidrio transparente con parte superior roscada de 4 ml, rosca 13-425 |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, PTFE, Silicone |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Septo | PTFE/silicona |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | LC-GC CERT |
| Material del cierre | Silicona/PTFE unido |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Tamaño del tapón | 13 - 425 mm |
| Mostrar más |