Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm
Código de producto. p-6062412
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Marfil
Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Transparente, Rojo
Material:
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho natural
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Tamaño del tapón:
12 mm
13-425
Dureza:
30 °shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color Material Tamaño del tapón Dureza unitSize
12410178 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 13-425 53 °shore paquete de 1000
12490188 Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 13-425 35 °shore paquete de 100
12400198 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 55 °shore paquete de 100
12430198 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 45 °shore paquete de 100
12400218 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 50 °shore paquete de 100
12410218 Marfil Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 45 °shore paquete de 1000
10248152 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 12 mm 30 °shore paquete de 500
11563700 Transparente, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho natural 13-425 38 °shore paquete de 500
11523700 Rojo, Blanca PTFE, Silicona 13-425 57 °shore paquete de 500
10145722 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 57 °shore paquete de 500
10533903 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 13-425 53 °shore paquete de 1000
11 options
Código de producto. 12410178
Marca: Thermo Scientific™ C401510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Septos de 13 mm para uso con tapones de rosca o tapones a presión/para encapsular, disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo.
Los septos de 13 mm Thermo Scientific™, que se usan con tapones de rosca 13-425 o tapones a presión/para encapsular de 13 mm, están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 13-425
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados Sí
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo PTFE virgen blanco 0,01 in.
Tipo de empaquetado 1 pack of 1000
Dureza 53 °shore
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 0,25 mm
Tamaño del tapón 13-425
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca 13-425
Septa Size (Metric) 13 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.