Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm
Código de producto. 12430198
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Transparent
Blanco
Marfil
Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Transparente, Rojo
Material:
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho natural
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Tamaño del tapón:
12 mm
13-425
Dureza:
30 °shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Tamaño del tapón Dureza unitSize
12430198 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 45 °shore paquete de 100
12410178 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 13-425 53 °shore paquete de 1000
12490188 Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 13-425 35 °shore paquete de 100
12400198 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 55 °shore paquete de 100
12400218 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 50 °shore paquete de 100
12410218 Marfil Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 45 °shore paquete de 1000
10248152 Azul, Transparent Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 12 mm 30 °shore paquete de 500
11563700 Transparente, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho natural 13-425 38 °shore paquete de 500
11523700 Rojo, Blanca PTFE, Silicona 13-425 57 °shore paquete de 500
10145722 Azul Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 13-425 57 °shore paquete de 500
10533903 Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE) 13-425 53 °shore paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12430198 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Septos de 13 mm para uso con tapones de rosca o tapones a presión/para encapsular, disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo.
Los septos de 13 mm Thermo Scientific™, que se usan con tapones de rosca 13-425 o tapones a presión/para encapsular de 13 mm, están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 13-425
Color Rojo, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados Sí
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicone/PTFE
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Dureza 45 °shore
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,5 mm
Tamaño del tapón 13-425
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca de 13 a 425
Septa Size (Metric) 13 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Septos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.