Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 12420228| Artikelnummer. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12420228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12410188 | Negro | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12430188 | blanco | Ninguno | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12400228 | Negro | Ninguno | Fenólico | De rosca con parte superior abierta | paquete de 1000 |
| 12410228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Fenólico | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12075540 | Negro, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12410198 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10476854 | Blanco, Rojo, White | PTFE rojo/silicona blanca; blando | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12470208 | Negro, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10497234 | Blanco, Azul, White | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10027684 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12460228 | Blanco, Rojo, White | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12490208 | Natural | Polietileno moldeado integral | de baja densidad, Polipropileno | Tornillo | paquete de 100 |
| 11538250 | blanco | Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE | uretano | Tornillo | paquete de 100 |
| 11593690 | Negro | Ninguno | Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
| 11573710 | Negro | Ninguno (sin orificio) | Polipropileno | Tornillo | paquete de 500 |
| 11503710 | Amarillo | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10295712 | Negro, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10514673 | blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Urea | Tornillo | paquete de 100 |
| 11553710 | Rojo, Negro, Red | Caucho natural rojo/PTFE transparente | PTFE, Caucho, Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
| 11563710 | Blanco, Rojo, Negro | Silicona blanca/PTFE rojo | PTFE, Silicona, Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
Artikelnummer. 12420228
Marke: Thermo Scientific™ C401567A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Tapones de polipropileno y septos unidos en un sistema integral
- Eliminan el paso a presión de los septos
- Disponibles con selección de tamaños de rosca GPI y septos precortados para facilitar la penetración de la aguja de calibre fino
Spezifikation
Spezifikation
| Color (sello) | Red/White |
| Descripción | Negro; septos de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 13-425 |
| Color | Negro, Rojo, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca unidos |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 13-425 |
| Tipo de producto | De rosca con parte superior abierta |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.