Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 11593690
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco, Azul, White
Blanco, Rojo, Negro
Blanco, Rojo, White
Natural
Negro
Negro, Azul, Blanco
Negro, Blanco, Rojo
Negro, Marfil, Rojo
Negro, Rojo, Blanco
Rojo, Negro, Red
blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
Ninguno (sin orificio)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE rojo/silicona blanca; blando
Polietileno moldeado integral
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Fenólico
PTFE, Caucho, Polipropileno
PTFE, Silicona, Polipropileno
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Fenólico
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Urea
de baja densidad, Polipropileno
uretano
Tipo de producto:
De rosca con parte superior abierta
Rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tornillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11593690
Marca: Thermo Scientific™ 12SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles en una amplia variedad de estilos, los tapones y septos montados previamente reducen la contaminación.
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca con parte superior abierta de 13 mm, rosca 13-425, orificio de 8 mm
Color Negro
Material Polipropileno
Septo Ninguno
Cantidad 500
Tamaño del tapón 12 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con cierre de rosca de 12 mm
Tipo de producto Rosca
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.