Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 11573710| Código de producto. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11573710 | Negro | Ninguno (sin orificio) | Polipropileno | Tornillo | paquete de 500 |
| 12410188 | Negro | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12430188 | blanco | Ninguno | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12400228 | Negro | Ninguno | Fenólico | De rosca con parte superior abierta | paquete de 1000 |
| 12410228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Fenólico | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12420228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12075540 | Negro, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12410198 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10476854 | Blanco, Rojo, White | PTFE rojo/silicona blanca; blando | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12470208 | Negro, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10497234 | Blanco, Azul, White | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10027684 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12460228 | Blanco, Rojo, White | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12490208 | Natural | Polietileno moldeado integral | de baja densidad, Polipropileno | Tornillo | paquete de 100 |
| 11538250 | blanco | Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE | uretano | Tornillo | paquete de 100 |
| 11593690 | Negro | Ninguno | Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
| 11503710 | Amarillo | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10295712 | Negro, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10514673 | blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Urea | Tornillo | paquete de 100 |
| 11553710 | Rojo, Negro, Red | Caucho natural rojo/PTFE transparente | PTFE, Caucho, Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
| 11563710 | Blanco, Rojo, Negro | Silicona blanca/PTFE rojo | PTFE, Silicona, Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
Código de producto. 11573710
Marca: Thermo Scientific™ 12SCS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón sólido superior de 12 mm, rosca 12-425 |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Septo | Ninguno (sin orificio) |
| Cantidad | 500 |
| Tamaño del tapón | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 12-425 |
| Tipo de producto | Tornillo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.