Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 13mm
Código de producto. 12430218
Change view
Click to view available options
Tipo de inserto:
Inserto cónico
Inserto cónico Polyspring
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de inserto unitSize
12430218 Inserto cónico Polyspring paquete de 100
11941563 Inserto cónico paquete de 100
2 options
Código de producto. 12430218
Marca: Thermo Scientific™ C4015638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato transparente de tipo 1 y clase A, estos insertos de viales para muestreadores automáticos HPLC y GC de 13 mm tienen volúmenes utilizables de 350 μl a 850 μl.
Los insertos de viales para muestreadores automáticos de 13 mm Thermo Scientific™ National se fabrican con vidrio de borosilicato transparente de tipo 1 y clase A, y están disponibles en dos configuraciones para su uso con muestreadores automáticos HPLC o GC. Los intervalos de volumen utilizable van de 350 μl a 850 μl. [Bullet] Insertos cónicos con un volumen residual inferior a 8 μl.
  • Tienen un diámetro externo nominal de 6 u 8 mm para adaptarse a viales de 15 × 45 4 mL
  • Los insertos desactivados cuentan con silanizado NSC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Vidrio
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 950 μL
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserto cónico Polyspring
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Modelo Polyspring
Volumen residual (métrico) <9 μL
Estilo de la base Cónico, punto de extracción
Volumen total (métrico) 950 μl
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 800 μL
Para utilizar con (equipo) Viales de 4 mL de 15 x 45 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 38 mm
Tipo de producto Inserto de viales de muestreador automático
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.