Learn More
Ratiolab™ Cajas criogénicas de cartón de 136 x 136 mm
Código de producto. p-7159179
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Altura (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
10126933 Rojo 50 mm paquete de 10
10029162 Amarillo 75 mm paquete de 10
10056815 Verde 100 mm paquete de 10
10170853 Verde 130 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 10126933
Proveedor: Ratiolab™ 5141503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento y transporte de muestras incluso a temperaturas muy bajas y de congelación profunda
  • Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Disponibles con un acabado estándar repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
  • Máxima flexibilidad: las cajas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos con diámetros de 6 a 28,5 mm.
  • Se pueden utilizar para recipientes más grandes cuando se retira la rejilla.
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Color Rojo
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento/transporte de congelación profunda
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Incluye Revestimiento de plástico resistente al agua
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 10/paquete
Temperatura que resiste (métrico) Hasta −80 °C
Dimensiones (L x An) 136 x 136 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 20 kg