Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 13 l
Descripción
- Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
- El de 13 litros se beneficia de una gran abertura horizontal que permite desechar fácilmente y de forma rentable una amplia gama de agujas, jeringas y otros instrumentos punzantes.
- Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
- Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 13 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
- Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Función de cierre temporal y final
- Zona de llenado horizontal
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3297
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 13 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3297 |
| Color del tapón | Morado |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 385 x 585 x 580 mm |
| Cantidad | 20/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
| Tipo de producto | Recipientes para objetos punzantes |