Learn More
Uvex™ Pantalones de algodón para hombre 127
Código de producto. 15312343 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
48
50
52
54
62
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15312343 54 cada uno
15382333 48 cada uno
15392333 50 cada uno
15302343 52 cada uno
15352343 62 cada uno
5 options
Código de producto. 15312343
Marca: Uvex™ 8877510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los pantalones para hombre están fabricados al 100 % de algodón y cuentan con 7 asas de cinturón alrededor de la cintura, con 4 bolsillos en total para un almacenamiento cómodo.
  • Pantalones para hombre fabricados al 100 % de algodón
  • En la cintura cuenta con 7 asas de cinturón y un cierre para botón
  • Dos bolsillos laterales con acceso angular y un bolsillo adicional
  • Un bolsillo en la cadera con cierre para botón visible
  • Un bolsillo para regla en el lado derecho
  • Costura de entrepierna sobrecosida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tamaño 54
Sexo Para hombre
Tipo de producto General Purpose Pants
Material Algodón
Color Blanco
Estilo de tobillo Straight
Tipo de costura Entrepierna caída
N.º de bolsillos 4
Tipo de tapón Button
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.