Descripción
- Pantalones para hombre fabricados al 100 % de algodón
- En la cintura cuenta con 7 asas de cinturón y un cierre para botón
- Dos bolsillos laterales con acceso angular y un bolsillo adicional
- Un bolsillo en la cadera con cierre para botón visible
- Un bolsillo para regla en el lado derecho
- Costura de entrepierna sobrecosida
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 52 |
| Sexo | Para hombre |
| Tipo de producto | General Purpose Pants |
| Material | Algodón |
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Straight |
| Tipo de costura | Entrepierna caída |
| N.º de bolsillos | 4 |
| Tipo de tapón | Button |