Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 125w
Descripción
Ministat 125w con controlador «Pilot ONE»
- Baño de circulación calefactado/refrigerado
- Intervalo de temperatura: De -25 °C a 150 °C
- Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,3kW
- Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,2kW
- Capacidad calorífica: De 0,9 a 1 kW
- Máx. presión de la bomba: 22 l/min/0,7 bar
- Máx. succión de la bomba: 16 l/min/0,4 bar
- Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
- Fuente de alimentación: De 220 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz. Con refrigerante natural
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de refrigeración | 100 °C a 0,3 kW, 20 °C a 0,3 kW, de 0 °C a 0,2 °CkW, de 10 °C a 0,15 °CkW, a 20 °C (a 0,1 kW) |
| Tipo de bomba | Circulación |
| Intervalo de temperatura | De -25 °C a +150 °C |
| Pantalla | TFT |
| Características | Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural |
| Capacidad calorífica | De 0,9 a 1 kW |
| Modelo | Ministat 125 W |
| Capacidad de la bomba | 22 L/min; presión de 0,7 bar, 16 L/min; capacidad de 0,4 bar |
| Clase de seguridad | 3/FL |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,02 °C |
| Mostrar más |