Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1250 μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12531308 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 3456
paquete de 5000
Código de producto. Envase unitSize
12531308 A granel paquete de 5000
13107664 Gradilla paquete de 3456
2 options
Código de producto. 12531308
Marca: Axygen™ MTX1250C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas compatibles con matrices de color transparente
  • Puntas de estilo Matrix Impact™ y pipetas Impact2
  • Las puntas Maxymum Recovery™ permiten una recuperación completa de valiosas muestras
  • El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Las puntas preesterilizadas se exponen a radiación con haces de electrones para ofrecer una seguridad completa sin degradar el plástico o el rendimiento
  • Intervalo de volumen De 15 a 1250 μl
  • Disponibles en formatos a granel o de gradillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Envase A granel
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Matrix Impact