Learn More
Estándar Redox de oxidación/reducción (ORP) de 124 mV a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11593062 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11593062 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11593062
Marca: Reagecon RS124
Actúa como un material de control o de referencia, en lugar de como un estándar de calibración porque la oxidación/reducción Redox (ORP) es una medición absoluta y el electrodo de detección no requiere calibración.
  • Estándar de referencia Redox, material de referencia Redox.
  • Actúa como un material de control o de referencia en lugar de un estándar de calibración porque la reacción Redox es una medición absoluta y el electrodo de detección no requiere calibración.
  • Controla la funcionalidad del electrodo de detección y referencia, la técnica de los analistas, las condiciones ambientales y el funcionamiento del medidor.
  • Este estándar Redox (ORP) de 124 mV es preciso a ± 5 mV, tiene garantizada la estabilidad durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
  • El valor de 124 mV citado se refiere a los potenciales del electrodo de platino frente al electrodo de referencia AG/AgCl (3M KCl).
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 5mV at 25°C
Envase Frasco de HDPE GL45
Concentration or Composition Notes 124 mV (± 5 mV)
Forma física Líquido
Concentración 124 mV (± 5 mV)
Cantidad 500 mL