Learn More
Watson-Marlow Pumps Bombas de la serie 120 con cabezal de bomba
Descripción
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- La serie 100 es la bomba perfecta para maximizar el rendimiento en aplicaciones de fermentación y cultivo celular. Ultracompacta y apilable para configurar diversas alimentaciones, como control de pH, antiespumante, nutrientes y adición de búfer, la unidad 120F ofrece la combinación ideal de tamaño y tecnología para optimizar su proceso. La bomba serie 100 es perfecta para sistemas de un solo uso. El cambio de tubo sin errores solo tarda unos segundos.
- Los procesos biofarmacéuticos requieren un bombeo preciso y repetible que sea fácil de validar. Con un excepcional rango de velocidad de 2000:1, la bomba serie 100 ofrece la flexibilidad y pureza tan vitales para los ensayos de fármacos. El bloqueo del teclado asegura los parámetros del bombeo para lograr un rendimiento constante y repetible.
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
- Cabezal monocanal 120FR de dos rodillos para tubos continuos
- Cabezal monocanal 114DV con tapa abatible para tubos continuos
- Cabezal monocanal 400D1 para tubos continuos
- Cabezal 400DM2 de dos canales para tubos de colector
- Cabezal 400DM3 tres canales para tubos de colector
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Analógico |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP31 |
| Caudal | 0.003 a 54 mL/min. |
| Presión máxima | 30 psi |
| Motor Speed | 17 rpm |
| Modelo | 120F |
| Cabezal de bomba | 102R |
| Tensión | 90/264 V |