Learn More
Watson-Marlow Pumps Bombas de la serie 120 con cabezal de bomba
Código de producto. 16683742
Change view
Click to view available options
Motor Speed:
10 rpm
17 rpm
220 rpm
31 rpm
52 rpm
De 0,1 a 100 rpm
De 0,1 a 200 rpm
De 0.1 a 32 rpm
Cabezal de bomba:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modelo:
120F
120S
120U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Motor Speed Cabezal de bomba Modelo unitSize
16683742 De 0,1 a 200 rpm 400D1 120U cada uno
17853084 10 rpm 114DV 120F cada uno
17843084 10 rpm 102R 120F cada uno
17873084 17 rpm 114DV 120F cada uno
17833084 17 rpm 102R 120F cada uno
17863084 31 rpm 114DV 120F cada uno
17853074 31 rpm 102R 120F cada uno
17813094 52 rpm 114DV 120F cada uno
17893084 220 rpm 114DV 120F cada uno
17803094 De 0.1 a 32 rpm 102R 120S cada uno
16874356 De 0,1 a 100 rpm 400DM2 120U cada uno
17883084 De 0,1 a 100 rpm 400DM3 120U cada uno
12 options
Código de producto. 16683742
Marca: Watson-Marlow Pumps 010.6141.010
Las bombas serie 100 son pequeñas y apilables, lo que ahorra un valioso espacio en salas limpias, LAF y cabinas de bioseguridad, y operan con caudales de hasta 190 ml/min.
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
  • La serie 100 es la bomba perfecta para maximizar el rendimiento en aplicaciones de fermentación y cultivo celular. Ultracompacta y apilable para configurar diversas alimentaciones, como control de pH, antiespumante, nutrientes y adición de búfer, la unidad 120F ofrece la combinación ideal de tamaño y tecnología para optimizar su proceso. La bomba serie 100 es perfecta para sistemas de un solo uso. El cambio de tubo sin errores solo tarda unos segundos.
  • Los procesos biofarmacéuticos requieren un bombeo preciso y repetible que sea fácil de validar. Con un excepcional rango de velocidad de 2000:1, la bomba serie 100 ofrece la flexibilidad y pureza tan vitales para los ensayos de fármacos. El bloqueo del teclado asegura los parámetros del bombeo para lograr un rendimiento constante y repetible.
  • Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
  • Cabezal monocanal 120FR de dos rodillos para tubos continuos
  • Cabezal monocanal 114DV con tapa abatible para tubos continuos
  • Cabezal monocanal 400D1 para tubos continuos
  • Cabezal 400DM2 de dos canales para tubos de colector
  • Cabezal 400DM3 tres canales para tubos de colector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP31
Caudal De 0.001 a 120 mL/min.
Presión máxima 30 psi
Motor Speed De 0,1 a 200 rpm
Modelo 120U
Cabezal de bomba 400D1
Tensión 90/264 V