Learn More
Thermo Scientific™ 12-Coloque el rotor basculante de microlitros con tapa
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- RCF máx. 16.438 x g
- Separación de sistemas multifásicos líquidos
- Centrifugación de unidades de filtración
- Densidad gradiente-separación de células/organelos celulares
- Centrifugación semipreparativa de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor de microlitros de cestillo basculante |
| Capacidad | 12 x 1,5/2 ml |
| RCF máx. | 16.438 x g |
| Vel. máx | 13.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Thermo Scientific Sorvall Primo R |