Learn More
Fisherbrand™ Microvial con anillo a presión de 11 mm de plástico
Código de producto. 11894930 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 0,9/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Material:
Polipropileno
TPX
Modelo:
Cilindro interior
Cono interior
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Color Material Modelo unitSize
11894930 0,4 ml Transparente TPX Cono interior paquete de 1000
11834940 < 0,9/ml Transparente Polipropileno Cilindro interior paquete de 1000
11804940 0,4 ml Ámbar Polipropileno Cono interior paquete de 1000
11717597 0,4 ml Transparente Polipropileno Cono interior paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11894930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC.
  • Vial/tapón recomendado únicamente para aplicaciones de HPLC
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
  • También es posible encapsular los viales con un cierre de rosca de aluminio estándar de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microvial
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material TPX
Volumen (métrico) 0,4 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Anillo a presión
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Modelo Cono interior
Volumen residual (métrico) <4 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,25 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm