Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, transparente
Código de producto. p-7113935 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de la base:
Fondo cónico
Fondo plano
Marking Spot:
No
Sí
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Marking Spot Material unitSize
11535894 Fondo plano Sí Vidrio paquete de 100
11525894 Fondo plano No Vidrio paquete de 100
11565904 Fondo plano No Vidrio paquete de 100
15582310 Fondo plano No Vidrio paquete de 100
16338367 Fondo cónico No Vidrio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11535894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solo para aplicaciones de HPLC.
  • 1,5 ml
  • Anillo a presión
  • Vidrio
  • Transparente
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción CleanPack
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,9 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Estilo de cuello Anillo a presión
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <100 µl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm