Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, ámbar
Tienda Fisherbrand ProductosSpecifications
Specifications
| Descripción | Con etiqueta |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Estilo de cuello | Anillo a presión |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 100 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 mL |
| Show More |