Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, ámbar
Código de producto. 16348367 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Marking Spot unitSize
16348367 Ámbar No paquete de 100
11545894 Ámbar Sí paquete de 100
11515914 Transparente No paquete de 100
3 options
Código de producto. 16348367
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solo para aplicaciones de HPLC.
  • 1,5 ml
  • Anillo a presión
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microvial
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,4 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Estilo de cuello Anillo a presión
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 4 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1 ml
Estilo de la base Fondo cónico
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.