Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestreadores automáticos para encapsular de plástico de 11 mm
Código de producto. 10407234
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
600 μL
800 μL
825 μL
1000 μL
Tamaño del tapón:
11 mm
11 mm
Estilo de la base:
Alta recuperación
Base cónica
Fondo plano
Material:
Polipropileno
TPX
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Estilo de la base Material unitSize
10407234 825 μL 11 mm Alta recuperación Polipropileno 1000 PCS
10211585 600 μL 11 mm Base cónica Polipropileno paquete de 100
10139334 800 μL 11 mm Base cónica Polipropileno paquete de 100
10477614 1000 μL 11 mm Fondo plano Polipropileno paquete de 100
12453728 1000 μL 11 mm Alta recuperación TPX paquete de 100
5 options
Código de producto. 10407234
Marca: Thermo Scientific™ C401115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte de 11 mm que son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía.
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte, fabricados con material de polipropileno de alta calidad probado para cromatografía de gases que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía. Los viales para encapsular de plástico de 11 mm Thermo Scientific™ proporcionan una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones. El polipropileno es químicamente inerte y apropiado para la mayoría de aplicaciones cromatográficas y se puede utilizar cuando los niveles de iones inorgánicos se tienen que mantener en un nivel mínimo absoluto. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Fabricadas con polipropileno
  • Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras.
  • 12 viales de 32 mm
  • Compatible con sellos de aluminio o cierres de tapón a presión Snap-It™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MaxVial de polipropileno virgen de 850 μl AP-2000
Diámetro de la abertura (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 825 μL
Tipo de inserto Inserto fundido
Volumen residual (métrico) <8 μL
Volumen de trabajo (métrico) 850 μL
Estilo de la base Alta recuperación
Volumen total (métrico) 825 μL
Tipo de tapón A presión
Cantidad 1000
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 650 μL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial Snap-It de 11 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.