Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestreadores automáticos para encapsular de plástico de 11 mm
Descripción
Seleccione uno de estos viales de polipropileno químicamente inerte, fabricados con material de polipropileno de alta calidad probado para cromatografía de gases que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía. Los viales para encapsular de plástico de 11 mm Thermo Scientific™ proporcionan una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones. El polipropileno es químicamente inerte y apropiado para la mayoría de aplicaciones cromatográficas y se puede utilizar cuando los niveles de iones inorgánicos se tienen que mantener en un nivel mínimo absoluto. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Fabricadas con polipropileno
- Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras.
- 12 viales de 32 mm
- Compatible con sellos de aluminio o cierres de tapón a presión Snap-It™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | MicroVial de polipropileno virgen de 600 μl |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 11 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 600 μL |
| Tipo de inserto | Inserto fundido |
| Volumen residual (métrico) | <4 μL |
| Volumen de trabajo (métrico) | 600 μL |
| Estilo de la base | Base cónica |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.