Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Código de producto. 11884920 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Azul
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE y caucho rojo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11884920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suave
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanco, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Anillo a presión