Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Código de producto. 11864930 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Azul
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE y caucho rojo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11864930 Rojo, Blanca, Azul Sí Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11814930 Beige, Rojo-naranja, Transparente No PTFE y caucho rojo 1 mm paquete de 1000
11854930 Rojo, Blanca, Transparente Sí Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16388367 Beige, Rojo-naranja, Azul No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11595944 Beige, Rojo-naranja, Azul No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 100
11824920 Rojo-naranja, Transparente No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11834920 Rojo, Blanca, Transparente No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11844920 Rojo, Blanco, Transparente No Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11854920 Azul, Blanco, Transparente Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11864920 Rojo, Blanca, Azul No Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11874920 Rojo-naranja, Transparente, Azul No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11884920 Rojo, Blanco, Azul No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11894920 Azul, Blanco Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
13 options
Código de producto. 11864930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suave
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanca, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Precortados Sí
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto Anillo a presión