Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Código de producto. 11864920 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Azul
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Azul
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Rojo, Blanco, Transparente
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE y caucho rojo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11864920 Rojo, Blanca, Azul No Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11814930 Beige, Rojo-naranja, Transparente No PTFE y caucho rojo 1 mm paquete de 1000
11854930 Rojo, Blanca, Transparente Sí Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11864930 Rojo, Blanca, Azul Sí Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16388367 Beige, Rojo-naranja, Azul No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11595944 Beige, Rojo-naranja, Azul No Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 100
11824920 Rojo-naranja, Transparente No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11834920 Rojo, Blanca, Transparente No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11844920 Rojo, Blanco, Transparente No Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11854920 Azul, Blanco, Transparente Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11874920 Rojo-naranja, Transparente, Azul No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11884920 Rojo, Blanco, Azul No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11894920 Azul, Blanco Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11864920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suave
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanca, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tamaño del tapón 11 mm
Tipo de producto Tapón de anillo a presión